Learn More
Resina a granel PRP-X300 Hamilton™, de 12 a 20 μm
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Exclusión de iones
- Fase estacionaria– PRP-X300
- Formato– Resina a granel
- Tamaño de partícula– 12-20 μm
- Tamaño de los poros– 100Å
- Presión máxima– 5.000 psi
- Capacidad de intercambio– 0,17 meq/g
- Restauración– Inyectar varias veces con 100 μL de ácido nítrico 1 N
- Universidad de Michigan– por gramo
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 12-20 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Fase estacionaria | PRP-X300. |
| Forma física | Resina a granel |