Learn More
Hamilton™ Kit básico de precolumna analítica PRP-h5 (1 soporte, 2 cartuchos), acero inoxidable
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Fase inversa
- Fase estacionaria– PRP-h5
- Formato– Kit de cartucho de protección
- Diámetro interior del hardware– 2,1 milímetros
- Longitud del hardware– 20 milímetros
- Tamaño de partícula– 10 μm
- Tipo de material de embalaje– PSDVB
- Tamaño de la columna de protección– Semipreparativo/preparativo
- Material de hardware– Acero inoxidable
- Presión máxima– 5.000 psi
- Límites de fase móvil– pH 1-13. 0-100 -100 % acuosa, modificador orgánico
- Clasificación de compuestos– Péptidos/Proteínas
- Universidad de Michigan– 1 soporte, 2 cartuchos
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Tipo | Precolumnas PRP-h5 |
| Diámetro interior (métrico) | 2,1 mm |