Learn More
Hamilton™ PRP-h5 5 μμm 300 Å 4,6 x 150 mm
Código de producto. 12610343
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12610343 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12610343 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 79272
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Pentafluoro reversed-phase column for unique selectivity. The PRP-h5 utilizes the PRP-3 as its base with a pentafluorinated modification, making it more hydrophobic in nature. The PRP-h5, with its functionality derived from a pentafluorinated polymer bead, delivers a selectivity difference from standard silica C18 stationary phases. This gives chromatographers the desired retention characteristics necessary for certain sample types.
  • Modo de separación– Fase inversa
  • Fase estacionaria– PRP-h5
  • Formato– Columna HPLC
  • Diámetro interior del hardware– 4,6 milímetros
  • Longitud del hardware– 150 milímetros
  • Tamaño de partícula– 5 μm
  • Tipo de material de embalaje– PSDVB
  • Tamaño de los poros– 300Å
  • Material de hardware– Acero inoxidable
  • Presión máxima– 5.000 psi
  • Límites de fase móvil– pH 1-13. 0-100 -100 % acuosa, modificador orgánico
  • Fuerza del amortiguador– 0,0-0,5 N
  • Límites de temperatura– 5-85 °C
  • Restauración– Ejecute un gradiente de 100% de agua a 100% de acetonitrilo. Repita tres veces la operación.
  • Clasificación de compuestos– Péptidos/Proteínas
  • Universidad de Michigan– 1 CADA UNO
Especificaciones
Formato de columna Columna para HPLC
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5.000 psi
Tamaño de partículas 5 μm
pH pH 1–13. 0-100 % acuosa, modificador orgánico
Tamaño de poro 300 Å
Temperatura De 5 °C a 85 °C
Material de embalaje PSDVB
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable