Learn More
Hamilton™ PRP-h5 5 μμm 300 Å 2.1 x 150 mm
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Fase inversa
- Fase estacionaria– PRP-h5
- Formato– Columna HPLC
- Diámetro interior del hardware– 2,1 milímetros
- Longitud del hardware– 150 milímetros
- Tamaño de partícula– 5 μm
- Tipo de material de embalaje– PSDVB
- Tamaño de los poros– 300Å
- Material de hardware– Acero inoxidable
- Presión máxima– 5.000 psi
- Límites de fase móvil– pH 1-13. 0-100 -100 % acuosa, modificador orgánico
- Fuerza del amortiguador– 0,0-0,5 N
- Límites de temperatura– 5-85 °C
- Restauración– Ejecute un gradiente de 100% de agua a 100% de acetonitrilo. Repita tres veces la operación.
- Clasificación de compuestos– Péptidos/Proteínas
- Universidad de Michigan– 1 CADA UNO
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna para HPLC |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5.000 psi |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | pH 1–13. 0-100 % acuosa, modificador orgánico |
| Tamaño de poro | 300 Å |
| Temperatura | De 5 °C a 85 °C |
| Material de embalaje | PSDVB |
| Fase | Fase reversa |
| Mostrar más |