Learn More
Hamilton™ Columna de Guardia Semipreparatoria/PRP-C18
Descripción
- Proteger las columnas HPLC analíticas, semi-preparativas y preparativas
- Eliminar los contaminantes particulados y compuestos altamente adsorbientes de las muestras, prolongando la vida útil de la columna
- El diseño es modular y el reemplazo de cartuchos es fácil y sin herramientas
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 12-20 μm |
| Longitud (métrico) | 33 mm |
| Presión máxima | 5000 psi |
| Tipo | Columna de Guardia Semipreparatoria/Preparativa |
| Diámetro interior (métrico) | 4.6 mm |
| Fase estacionaria | PRP-C18 |
| Material | Acero inoxidable |
| Material de embalaje | PSDVB funcionalizado con C18 |
| Para utilizar con (aplicación) | Compuestos orgánicos |
| Técnica | Fase inversa |