Learn More
Hamilton™ Kit básico de precolumna semipreparativa/preparativa PRP-1 (1 soporte, 1 cartucho), acero inoxidable
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Fase inversa
- Fase estacionaria– PRP-1
- Formato– Kit de cartucho de protección
- Diámetro interior del hardware– 4,6 milímetros
- Longitud del hardware– 20 milímetros
- Tamaño de partícula– 12-20 μm
- Tipo de material de embalaje– PSDVB
- Tamaño de la columna de protección– Semipreparativo/preparativo
- Material de hardware– Acero inoxidable
- Presión máxima– 5.000 psi
- Límites de fase móvil– pH 1-13. 0-100 -100 % acuosa, modificador orgánico
- Clasificación de compuestos– Orgánicos
- Universidad de Michigan– 1 soporte, 1 cartucho
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 12-20 μm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Tipo | Precolumnas PRP-1 |
| Diámetro interior (métrico) | 4,6 mm |