Learn More
Hamilton™ Resina a granel de fase reversa PRP-1, 10 μμm
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Fase inversa
- Fase estacionaria– PRP-1
- Formato– Resina a granel
- Tamaño de partícula– 10 μm
- USP Clasificación– USP L21
- Tipo de material de embalaje– PSDVB
- Tamaño de los poros– 100Å
- Presión máxima– 5.000 psi
- Restauración– Ejecute un gradiente de 100% de agua a 100% de acetonitrilo (repita tres veces)
- Universidad de Michigan– por gramo
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Fase estacionaria | PRP-1 |
| Envase | PSDVB |