Learn More
Hamilton™ PRP-1 7 μμm 100 Å 10 x 250 mm
Código de producto. 11598124
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11598124 250 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11598124 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 79531
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Las columnas PRP-1 tienen cualidades inherentes de separación de fase reversa que eliminan la necesidad de un revestimiento de fase estacionaria. La hidrólisis del recubrimiento de fase estacionaria es a menudo el factor limitante en la vida útil de la columna, por lo que la falta de recubrimiento en la resina PRP-1 extiende la longevidad de la columna. La PRP-1 también tiene una recuperación de muestras excepcional (≥ 95 %).
Hoja de especificaciones
  • Modo de separación– Fase inversa
  • Fase estacionaria– PRP-1
  • Formato– Columna HPLC
  • Diámetro interior del hardware– 10 milímetros
  • Longitud del hardware– 250 milímetros
  • Tamaño de partícula– 7 μm
  • USP Clasificación– USP L21
  • Tipo de material de embalaje– PSDVB
  • Tamaño de los poros– 100Å
  • Material de hardware– Acero inoxidable
  • Presión máxima– 5.000 psi
  • Límites de fase móvil– pH 1-13. 0-100 -100 % acuosa, modificador orgánico
  • Fuerza del amortiguador– 0,0-0,5 N
  • Límites de temperatura– 5-85 °C
  • Restauración– Ejecute un gradiente de 100% de agua a 100% de acetonitrilo. Repita tres veces la operación.
  • Clasificación de compuestos– Orgánicos
  • Universidad de Michigan– 1 CADA UNO
Especificaciones
Formato de columna Columna para HPLC
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5.000 psi
Tamaño de partículas 7 μm
pH pH 1–13. 0-100 % acuosa, modificador orgánico
Tamaño de poro 100 Å
Temperatura De 5 °C a 85 °C
Tipo USP USP L21
Material de embalaje PSDVB
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable