Learn More
Hamilton™ PRP-1, de 50 a 75 μm μde resina a granel
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Fase inversa
- Fase estacionaria– PRP-1
- Formato– Resina a granel
- Tamaño de partícula– 50-75 μm
- Tipo de material de embalaje– PSDVB
- Tamaño de los poros– 100Å
- Presión máxima– 5.000 psi
- Restauración– Ejecute un gradiente de 100% de agua a 100% de acetonitrilo (repita tres veces)
- Universidad de Michigan– por gramo
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | De 50 a 75 μm |