Learn More
PROZ Monoclonal Antibody (OTI1A11), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17596963
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17596963 30 μL 30 microlitros
17576963 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17596963 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA806740S
Mouse Monoclonal Antibody
PROZ Monoclonal antibody specifically detects PROZ in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno PROZ
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Farsb
N.º de referencia del gen Q9NSD9
Alias de gen protein Z, vitamin K dependent plasma glycoprotein; protein Z, vitamin K-dependent plasma glycoprotein; PROZ; PZ; vitamin K-dependent protein Z; vitamin K-dependent protein Z precursor variant 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human FARSB produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10056
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a