Learn More
Proxifilina, Mikromol™
Descripción
Proxifilina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Proxyphylline |
| CAS | 603-00-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Proxyphylline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H14 N4 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Proxyphylline, 7-[(2RS)-2-Hydroxypropyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline Imp. D (EP), Diprophylline Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 7-(2-hidroxipropil)-1,3-dimetilpurina-2,6-diona |
| Mostrar más |