Learn More
Diclorhidrato de N-óxido de proximetacaína, Mikromol™
Código de producto. 17929709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17929709 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17929709 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0404.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de N-óxido de proximetacaína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Proxymetacaine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2731368-99-1
Nombres de analitos o componentes Proxymetacaine N-Oxide Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H26 N2 O4 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Proxymetacaine N-Oxide Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26N2O4.2ClH/c1-4-10-21-15-8-7-13(12-14(15)17)16(19)22-11-9-18(20,5-2)6-3;;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)OCC[N+]([O-])(CC)CC
Nombre IUPAC óxido de 2-(3-amino-4-propoxibenzoil)oxi-N,N-dietiletanamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 383.31
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.1426 g/mol