Learn More
Protriptilina (N-Metil-D3) Cloruro, TRC
Código de producto. 30422997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422997 1 mg
30415005 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30422997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8388771MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1435934-21-6
Fórmula molecular C19 D3 H18 N . HCl
Peso molecular (g/mol) 302.856
Sinónimo Protriptyline-D3 Hydrochloride
Nombre IUPAC 3-(11H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anulen-11-yl)-N-(trideuteriometil)propan-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protriptyline-D3 HCl
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.163