Learn More
Clorhidrato de protriptilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Protriptyline HCl |
| CAS | 1225-55-4 |
| Fórmula molecular | C19 H21 N . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-Nethyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propanamine hydrochloride, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Concordin, MK-240, Maximed, Maximet, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Normethyl EX4442, Protriptyline hydrochloride, Protryptyline hydrochloride, Triptil, Triptil Hydrochloride, Vivactil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(11H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-il)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 299.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.1441 |