Learn More
Protriptyline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16404517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16404517 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16404517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0949
MedChemExpress Protriptyline hydrochloride is a tricyclic antidepressant (TCA), specifically a secondary amine, for the treatment of depression and ADHD.
Protriptyline hydrochloride is a tricyclic antidepressant (TCA), specifically a secondary amine, for the treatment of depression and ADHD.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protriptyline hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1225-55-4
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22ClN
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (833.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (333.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNCCCC1C2=CC=CC=C2C=CC3=CC=CC=C13.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 299.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.84
Porcentaje de pureza 99.23%