Learn More
Clorhidrato de protriptilina, LoGiCal
Código de producto. 30459300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459300 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459300 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0979.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protriptyline HCl
CAS 1225-55-4
Nombres de analitos o componentes Protriptyline HCl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H21 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Nethyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propanamine hydrochloride, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Concordin, MK-240, Maximed, Maximet, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Normethyl EX4442, Protriptyline hydrochloride, Protryptyline hydrochloride, Triptil, Triptil Hydrochloride, Vivactil
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CNCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(11H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-il)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 299.84
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1441 g/mol