Learn More
Clorhidrato de protriptilina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Protriptyline HCl |
| CAS | 1225-55-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Protriptyline HCl |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H21 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | N-Nethyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propanamine hydrochloride, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Concordin, MK-240, Maximed, Maximet, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Normethyl EX4442, Protriptyline hydrochloride, Protryptyline hydrochloride, Triptil, Triptil Hydrochloride, Vivactil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | Cl.CNCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Mostrar más |