Learn More
Protriptilina HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30458092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30458092 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458092 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMPTR1887HC1LM
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Protriptilina HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protriptyline HCl
CAS 1225-55-4
Nombres de analitos o componentes Protriptyline HCl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H21 N . Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo N-Nethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propanamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Concordin, MK-240, Maximed, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, N-Methyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(11 H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulen-11-il)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 299.84
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1441 g/mol