Learn More
Protosappanin A, MedChemExpress
Código de producto. 16437527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16437527 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16437527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113573
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Protosappanin A (PTA), an immunosuppressive ingredient and major biphenyl compound isolated from Caesalpinia sappan L, suppresses JAK2/STAT3-dependent inflammation pathway through down-regulating the phosphorylation of JAK2 and STAT3.
Protosappanin A (PTA), an immunosuppressive ingredient and major biphenyl compound isolated from Caesalpinia sappan L, suppresses JAK2/STAT3-dependent inflammation pathway through down-regulating the phosphorylation of JAK2 and STAT3.
Specifications
Nombre del producto químico o material Protosappanin A
CAS 102036-28-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo PTA
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (918.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CC2=CC(O)=C(O)C=C2C3=CC=C(O)C=C3OC1
Peso molecular (g/mol) 272.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.25
Porcentaje de pureza 98.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation