Learn More
Protoporphyrin IX, MedChemExpress
Código de producto. 16428706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16428706 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1247100mg
MedChemExpress Protoporphyrin IX is the final intermediate in the heme biosynthetic pathway.
Protoporphyrin IX is the final intermediate in the heme biosynthetic pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protoporphyrin IX
CAS 553-12-8
Color Dark Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H34N4O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 2.08 mg/mL (3.70 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(O)CCC1=C2/C=C3C(CCC(O)=O)=C(C)C(/C=C(N/4)/C(C)=C(C=C)C4=C\C5=N/C(C(C=C)=C5C)=C\C(N2)=C1C)=N/3
Peso molecular (g/mol) 562.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.66
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder