Learn More
Éster dimetílico de protoporfirina IX, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Protoporphyrin IX Dimethyl Ester |
| CAS | 5522-66-7 |
| Fórmula molecular | C36H38N4O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Protoporphyrin IX di-Me Ester, 3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyldimethyl Ester 2,18-Porphinedipropionic Acid, NSC 19666 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H38N4O4/c1-9-23-19(3)27-15-28-21(5)25(11-13-35(41)43-7)33(39-28)18-34-26(12-14-36(42)44-8)22(6)30(40-34)17-32-24(10-2)20(4)29(38-32)16-31(23)37-27/h9-10,15-18,37,40H,1-2,11-14H2,3-8H3/b27-15-,28-15-,29-16-,30-17-,31-16-,32-17-,33-18-,34-18- |
| SMILES | COC(=O)CCC1=C(C)c2cc3nc(cc4[nH]c(cc5nc(cc1[nH]2)c(CCC(=O)OC)c5C)c(C)c4C=C)c(C)c3C=C |
| Nombre IUPAC | 3-[(1Z,4Z,9Z,15Z)-7,12-bis(etenil)-18-(3-metoxi-3-oxopropil)-3,8,13,17-tetrametil-21,23-dihidroporfirina-2-il]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 590.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 590.2893 |