Learn More
Protoporfirina-9, TRC
Código de producto. 30136950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136950 1 g 1 g
30136248 100 mg 100 miligramos
30009214 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8391381G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-12-8
Fórmula molecular C34H34N4O4
Peso molecular (g/mol) 562.66
Sinónimo Protoporphyrin IX, 7,12-Diethenyl-3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropanoic Acid, Kammerer's Porphyrin, Levulan, NSC 177389, NSC 2632, Ooporphyrin, Protoporphyrin
Nombre IUPAC 3-[(1Z,4Z,9Z,15Z)-18-(2-carboxietil)-7,12-bis(etinilo)-3,8,13,17-tetrametil-21,23-dihidroporfirina-2-il]ácido propanoico
SMILES C=CC1=C(C)C2=CC3=NC(=CC4=C(CCC(=O)O)C(=C(C=C5C(=C(C)C(=N5)C=C1N2)C=C)N4)C)C(=C3C)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protoporphyrin-9
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C34H34N4O4/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25/h7-8,13-16,35,38H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42)/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.258