Learn More
MedChemExpress Protopine
Código de producto. 16429108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16429108 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16429108 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0793
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Protopine, an isoquinoline alkaloid contained in plants in northeast Asia.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 353.37 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 130-86-9
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.04%
Solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (35.37 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Sinónimo Corydinine
Objetivo Reactive Oxygen Species