Learn More
Protopina, LoGiCal
Código de producto. 30460122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460122 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460122 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR2571.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protopine
CAS 130-86-9
Nombres de analitos o componentes Protopine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H19 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bis[1,3]benzodioxolo[4,5-c:5',6'-g]azecin-13(5H)-one, 4,6,7,14-tetrahydro-5-methyl-, 7,13a-Secoberbin-13a-one, 7-methyl-2,3:9,10-bis(methylenedioxy)- (8CI), Protopine (6CI), Biflorine, Corydinine, Fumarin, Fumarine, Macleyine, Protopin
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19NO5/c1-21-5-4-13-7-18-19(25-10-24-18)8-14(13)16(22)6-12-2-3-17-20(15(12)9-21)26-11-23-17/h2-3,7-8H,4-6,9-11H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCc2cc3OCOc3cc2C(=O)Cc4ccc5OCOc5c4C1
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 353.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1263 g/mol