Learn More
MedChemExpress Protodioscin
Código de producto. 16479108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479108 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16479108 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0799
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
MedChemExpress Protodioscin, a major steroidal saponin in dioscoreae rhizome, has been shown to exhibit multiple biological actions, such as anti-hyperlipidemia, anti-cancer, sexual effects and cardiovascular properties.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 1049.2 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 55056-80-9
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad H2O : 50 mg/mL (47.66 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (47.66 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo Endogenous Metabolite