Learn More
MedChemExpress Protodioscin
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 1049.2 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 55056-80-9 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 98.0% |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (47.66 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (47.66 mM∣Need ultrasonic) |
| Objetivo | Endogenous Metabolite |
| Cantidad | 5 mg |