Learn More
Protodioscina, TRC
Código de producto. 30136237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136237 25 mg 25 miligramos
30134860 50 mg 50 miligramos
30008950 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136237 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP82765025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55056-80-9
Fórmula molecular C51 H84 O22
Peso molecular (g/mol) 1049.2
Sinónimo (3β,22α,25R)-26-(β-D-Glucopyranosyloxy)-22-hydroxyfurost-5-en-3-yl O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)]-β-D-glucopyranoside, 26-O-β-D-Glucopyranosyl-(25R)-furost-5-ene-3β,22α,26-triol 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1-2)-[α-L-rhamnopyranosyl-(1-4)]-β-D-glucopyranoside, 3β,22α,26-Trihydroxyfurost-5-ene 3-O-β-chacotrioside 26-O-β-D-glucopyranoside;
SMILES C[C@H](CC[C@@]1(O)O[C@H]2C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@H](CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]3(C)[C@H]2[C@@H]1C)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]7O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]8O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)CO[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protodioscin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C51H84O22/c1-20(19-65-45-39(60)38(59)35(56)30(17-52)69-45)9-14-51(64)21(2)32-29(73-51)16-28-26-8-7-24-15-25(10-12-49(24,5)27(26)11-13-50(28,32)6)68-48-44(72-47-41(62)37(58)34(55)23(4)67-47)42(63)43(31(18-53)70-48)71-46-40(61)36(57)33(54)22(3)66-46/h7,20-23,25-48,52-64H,8-19H2,1-6H3/t20-,21+,22+,23+,25+,26-,27+,28+,29+,30-,31-,32+,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39-,40-,41-,42+,43-,44-,45-,46+,47+,48-,49+,50+,51-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1048.5454
Porcentaje de pureza >95%