Learn More
Protocatechuic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16422519
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422519 1 g 1 g
16411506 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16422519 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0294
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Protocatechuic acid is a phenolic compound which exhibits neuroprotective effect.
Protocatechuic acid is a phenolic compound which exhibits neuroprotective effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protocatechuic acid
CAS 99-50-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H6O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (648.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (64.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 154.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration