Learn More
Diacetato de ácido protocatecuico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Protocatechuic Acid Diacetate |
| CAS | 58534-64-8 |
| Fórmula molecular | C11H10O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,4-Diacetoxybenzoic Acid, 3,4-Bis(acetyloxy)benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O6/c1-6(12)16-9-4-3-8(11(14)15)5-10(9)17-7(2)13/h3-5H,1-2H3,(H,14,15) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(C(OC(C)=O)=C1)OC(C)=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4-diacetoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 238.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.05 |