Learn More
Protocatechualdehyde, MedChemExpress
Código de producto. 16459046
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16459046 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16459046 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0295
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Protocatechualdehyde (Catechaldehyde), a natural polyphenol compound isolated from the roots of radix Salviae Miltiorrhizae, is associated with a wide variety of biological activities and has been widely used in medicine as an antioxidant, anti-aging, an antibacterial and anti-inflammatory agent.
Protocatechualdehyde (Catechaldehyde), a natural polyphenol compound isolated from the roots of radix Salviae Miltiorrhizae, is associated with a wide variety of biological activities and has been widely used in medicine as an antioxidant, anti-aging, an antibacterial and anti-inflammatory agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protocatechualdehyde
Forma física Solid
CAS 139-85-5
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H6O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Catechaldehyde Protocatechuic aldehyde Rancinamycin IV
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (362.00 mM)
SMILES O=CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 138.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 98.47%