Learn More
PROTO-1, MedChemExpress
Código de producto. 16477506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477506 100 mg 100 miligramos
16470048 5 mg 5 miligramos
16413597 50 mg 50 miligramos
16407578 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477506 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18673
MedChemExpress PROTO-1 shows significant protection of hair cells, with HC50(concentration that would produce 50% hair cell survival) of 1 (mu)M-10 (mu)M (1 (mu)M≤HC50≤10 (mu)M).
PROTO-1 shows significant protection of hair cells, with HC50(concentration that would produce 50% hair cell survival) of 1 (mu)M-10 (mu)M (1 (mu)M≤HC50≤10 (mu)M).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PROTO-1
Forma física Solid
CAS 312951-85-2
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19ClN4O2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (329.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=O)SC3=C1CCN(CC)C3)N
Peso molecular (g/mol) 378.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.88
Porcentaje de pureza 98.99%