Learn More
protirelina, Mikromol™
Código de producto. 17944076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17944076 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17944076 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3358.000100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Protirelina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-His-Protirelin
CAS 24305-27-9
Nombres de analitos o componentes D-His-Protirelin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H22 N6 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Protirelin, 5-Oxo-l-prolyl-l-histidyl-l-prolinamide, L-Prolinamide, 5-oxo-L-prolyl-L-histidyl-, Thyrotropin-releasing factor (8CI), (Pyro)-L-glutamic acid-L-histidine-L-proline-NH2, 252: PN: WO2010033207 SEQID: 378 claimed protein, 83: PN: US20090175821 PAGE: 403 claimed protein, Abbott 38579, Antepan, FDA 1725, L-Pyroglutamyl-L-histidyl-L-prolinamide, L-Pyroglutamyl-L-histidyl-L-proline amide, Lopremone, Prem, Protirelin, Relefact TRH, Rifathyroin, Rifotironin, Ro 8-6270/9, Stimu TSH, Synthetic TRF, Synthetic TRH, Synthetic TSH-releasing factor, Synthetic TSH-releasing hormone, Synthetic thyrotropin-releasing factor, Synthetic thyrotropin-releasing hormone, TRF, TRH, TSH-RF, TSH-releasing factor, TSH-releasing hormone, Thypinone, Thyrefact, Thyroid releasing hormone, Thyroid-stimulating hormone-releasing factor, Thyroliberin, Thyrotropic hormone-releasing factor, Thyrotropic hormone-releasing hormone, Thyrotropic releasing hormone, Thyrotropic-releasing factor, Thyrotropin-releasing hormone
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22N6O4/c17-14(24)12-2-1-5-22(12)16(26)11(6-9-7-18-8-19-9)21-15(25)10-3-4-13(23)20-10/h7-8,10-12H,1-6H2,(H2,17,24)(H,18,19)(H,20,23)(H,21,25)/t10-,11-,12-/m0/s1
SMILES NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H]3CCC(=O)N3
Nombre IUPAC (2S)-N-[(2S)-1-[(2S)-2-carbamoilpirrolidin-1-il]-3-(1H-imidazol-4-il)-1-oxopropan-2-il]-5-oxopirrolidina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 362.38
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1703 g/mol