Learn More
MedChemExpress Protirelin acetate
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.93% |
| CAS | 120876-23-5 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 452.46 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (552.54 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (110.51 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Thyrotropin-releasing-hormone acetate∣TRH acetate |