Learn More
Protionamida, TRC
Código de producto. 17981175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17981175 1 g 1 g
17963395 5 g 5 g
17942795 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17981175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8391001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14222-60-7
Fórmula molecular C9 H12 N2 S
Peso molecular (g/mol) 180.27
Sinónimo 2-Propylthio-isonicotinamide, 1321TH, 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylisonicotinylthioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 9778 R. P., Ektebin, Prothionamide, Protion, Protionamid, Protionamide, Protionizina, RP 9778, TH 1321, Tebeform, Trevintix, Tuberex
Nombre IUPAC 2-propilpiridina-4-carbotioamida
SMILES CCCc1cc(ccn1)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protionamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2S/c1-2-3-8-6-7(9(10)12)4-5-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0721