Learn More
sulfóxido de protionamida, Mikromol™
Código de producto. 30051578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051578 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051578 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0844.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
sulfóxido de protionamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protionamide Sulfoxide
CAS 62178-61-4
Nombres de analitos o componentes Protionamide Sulfoxide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C9 H12 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Protionamide Sulfoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2OS/c1-2-3-8-6-7(4-5-11-8)9(10)13-12/h4-6H,2-3,10H2,1H3
SMILES CCCc1cc(ccn1)C(=S=O)N
Nombre IUPAC (2-propilpiridin-4-il)-sulfinilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 196.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.067 g/mol