Learn More
Protionamida, Mikromol™
Descripción
Protionamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Protionamide |
| CAS | 14222-60-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Protionamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H12 N2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Propylthio-isonicotinamide, 1321TH, 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylisonicotinylthioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 9778 R. P., Ektebin, Prothionamide, Protion, Protionamid, Protionamide, Protionizina, RP 9778, TH 1321, Tebeform, Trevintix, Tuberex, Ethionamide Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2S/c1-2-3-8-6-7(9(10)12)4-5-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,10,12) |
| SMILES | CCCc1cc(ccn1)C(=S)N |
| Nombre IUPAC | 2-propilpiridina-4-carbotioamida |
| Mostrar más |