Learn More
Protionamida, LoGiCal
Código de producto. 30463839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463839 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463839 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0844.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protionamide
CAS 14222-60-7
Nombres de analitos o componentes Protionamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H12 N2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Propylthio-isonicotinamide, 1321TH, 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylisonicotinylthioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 9778 R. P., Ektebin, Prothionamide, Protion, Protionamid, Protionamide, Protionizina, RP 9778, TH 1321, Tebeform, Trevintix, Tuberex, Ethionamide Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2S/c1-2-3-8-6-7(9(10)12)4-5-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,10,12)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCc1cc(ccn1)C(=S)N
Nombre IUPAC 2-propilpiridina-4-carbotioamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 180.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0721 g/mol