Learn More
Protoato, TRC
Código de producto. 30136791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136791 250 mg 250 miligramos
30135064 1 g 1 g
30003946 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136791 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP838810250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2275-18-5
Fórmula molecular C9 H20 N O3 P S2
Peso molecular (g/mol) 285.36
Sinónimo Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with N-isopropyl-2-mercaptoacetamide (6CI,7CI,8CI), Acetamide, N-isopropyl-2-mercapto-, S-ester with O,O-di-Et phosphorodithioate (6CI), American Cyanamid 18,682, FAC, FAC (pesticide), Fac 20, Fak 40, Fostion, O,O-Diethyl S-(N-isopropylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate, Prothoat, Prothoate, Trimethoate
Nombre IUPAC 2-dietoxifosfinotioilsulfanil-N-propano-2-ilacetamida
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCC(=O)NC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prothoate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20NO3PS2/c1-5-12-14(15,13-6-2)16-7-9(11)10-8(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.0622