Learn More
protoato, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prothoate |
| CAS | 2275-18-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Prothoate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H20 N O3 P S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with N-isopropyl-2-mercaptoacetamide (6CI,7CI,8CI), Acetamide, N-isopropyl-2-mercapto-, S-ester with O,O-di-Et phosphorodithioate (6CI), American Cyanamid 18,682, FAC, FAC (pesticide), Fac 20, Fak 40, Fostion, O,O-Diethyl S-(N-isopropylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate, Prothoat, Prothoate, Trimethoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20NO3PS2/c1-5-12-14(15,13-6-2)16-7-9(11)10-8(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,10,11) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CCOP(=S)(OCC)SCC(=O)NC(C)C |
| Mostrar más |