Learn More
Clorhidrato de protipendilo monohidrato, LoGiCal
Código de producto. 30459512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459512 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459512 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1671.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prothipendyl Hydrochloride Monohydrate
CAS 70145-94-7
Nombres de analitos o componentes Prothipendyl Hydrochloride Monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 N3 S . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 10-(3-dimethylaminopropyl)-, hydrochloride, hydrate (6CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), Prothipendyl Hydrochloride Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-6-12-19-13-7-3-4-8-14(13)20-15-9-5-10-17-16(15)19;;/h3-5,7-10H,6,11-12H2,1-2H3;1H;1H2
Tipo de solución Neat
SMILES O.Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3cccnc13
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-pirido[3,2-b][1,4]benzotiazin-10-ilpropan-1-amina;hidrato;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 339.88
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.1172 g/mol