Learn More
Clorhidrato de protipendil-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prothipendyl-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1346604-67-8 |
| Fórmula molecular | C16H13D6N3S • HCl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N,N-(Dimethyl-d6)-10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-propanamine Hydrochloride, AY 56031-d6, Azacon-d6, D 206-d6, Dominal-d6 Hydrochloride, Prothipendyl-d6 Monohydrochloride, Tolnate-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-18(2)11-6-12-19-13-7-3-4-8-14(13)20-15-9-5-10-17-16(15)19;/h3-5,7-10H,6,11-12H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1N=CC=C3)C([2H])([2H])[2H].Cl |
| Nombre IUPAC | 3-pirido[3,2-b][1,4]benzotiazin-10-il-N,N-bis(trideuteriometil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 291.443646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.1443 |