Learn More
Prothionamide, MedChemExpress
Código de producto. 16468226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468226 100 mg 100 miligramos
16432096 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0306
MedChemExpress Protionamide (or prothionamide) is a drug used in the treatment of tuberculosis; has also been tested for use in the treatment of leprosy.
Protionamide (or prothionamide) is a drug used in the treatment of tuberculosis
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prothionamide
Forma física Solid
CAS 14222-60-7
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H12N2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Protionamide
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (554.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(C1=CC(CCC)=NC=C1)N
Peso molecular (g/mol) 180.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.27
Porcentaje de pureza 99.27%