Learn More
R&D Systems™ Proteome Purify 2 Human Serum Protein Immunodepletion Resin
Descripción
Includes
Immunodepletion Resin, Spin-X Filter Units
Allows user to increase protein load or concentration
Removal allows visualization of proteins that co-migrate or co-purify with the high-abundance proteins
Kit removes proteins representing approximately 60% of the protein contained in serum and plasma
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 20 pruebas |
| Tipo de producto | Immunodepletion Resin |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date. |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.