Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Mouse Apoptosis Array
Código de producto. 18067641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18067641 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 18067641 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor ARY031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    732.00€
    691.95€ / 1 sets
    Ahorro 40.05€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Proteome Profiler Mouse Apoptosis Array requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
Contains 8 membranes, each spotted in duplicate with 21 different apoptosis antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 to 8 °C. Do not use past expiration date
Cantidad 1 kit