Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18017641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18017641 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 18017641 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor ARY022B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00€
    1054.20€ / 1 sets
    Ahorro 60.80€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 105 different cytokine antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cytokine Assay Kits
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) For parallel determination of human cytokines and chemokine