Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Human NFkB Pathway Array
Código de producto. 18094632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18094632 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 18094632 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor ARY029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.07€
    813.75€ / 1 sets
    Ahorro 94.32€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
The Proteome Profiler Human NFkB Pathway Array requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Human NFkB Pathway Array contains 4 membranes-each spotted in duplicate with 41 different proteins and 4 serine or tyrosine phosphorylation sites antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción NFkB Pathway Array Kit
Para utilizar con (aplicación) For parallel determination of human NFkB Pathway proteins
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 kit