Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Cytokine Array Kit
Código de producto. 18097641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18097641 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 18097641 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor ARY005B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    773.69€
    691.95€ / 1 sets
    Ahorro 81.74€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
The Proteome Profiler Human Cytokine Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Human Cytokine Array Kit contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 36 different cytokine antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) For parallel determination of human cytokines and chemokines
Tipo de producto Cytokine Array Kits
Cantidad 1 kit
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Línea de productos R&D Systems