Learn More
Abeba™ Zapatos Protektor Line 2232
Código de producto. 15698037
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15698037 45 1 par
15608037 36 1 par
15618037 37 1 par
15628037 38 1 par
15638037 39 1 par
15648037 40 1 par
15658037 41 1 par
15668037 42 1 par
15678037 43 1 par
15688037 44 1 par
15608047 46 1 par
15618047 47 1 par
15628047 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15698037 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 2232/45
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El exterior de piel incluye material reflectante.
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Piel suave.
  • Negro
  • Puntera de acero.
  • Entresuela de acero resistente a la penetración
  • Suela exterior de PU antideslizante.
  • Antiestático
  • Revestimiento de piel
  • Cierre de doble velcro
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Color Negro
Material Cuero
Tamaño 45
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 2232
Material del dedo del pie Acero