Learn More
Abeba™ Zapatos Protektor Line 2232
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Piel suave.
- Negro
- Puntera de acero.
- Entresuela de acero resistente a la penetración
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Antiestático
- Revestimiento de piel
- Cierre de doble velcro
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| Color | Negro |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 36 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 2232 |
| Material del dedo del pie | Acero |