Learn More
Thermo Scientific™ Proteinasa K, recombinante, calidad para PCR
Código de producto. p-4521362 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10181030 1 ml 1 ml
11501515 5 x 1 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10181030 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EO0491
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Degrade las proteínas incluso en presencia de detergentes con proteinasa K, una proteasa endolítica de amplia gama que se utiliza para la digestión de proteínas en preparaciones de ácidos nucleicos.
Proteinase K es una proteasa endolítica que disocia los enlaces peptídicos de los lados carboxílicos de los aminoácidos hidrofóbicos, aromáticos o alifáticos. La proteinasa K se clasifica como una serín proteasa. El péptido más pequeño que puede hidrolizar esta enzima es un tetrapéptido.
Características destacadas
  • Solución lista para su uso
  • Activa en una amplia selección de condiciones de reacción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración >600 U/ml (∼20 mg/ml)
Cantidad 1 ml
Tipo de producto Proteinase K
Formulario Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Proteinase K
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase